Learn More
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Soudé par ultrasons et rubané - Modèle 756
Description
- Défenses avancées : Le AlphaTec™ La combinaison de protection AVANT2 AIRline, soudée par ultrasons et assemblée avec du ruban adhésif (modèle 756), a été testée contre plus de 200 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique.
- Protection renforcée : Les coutures soudées et étanches de cette combinaison de protection chimique offrent le plus haut niveau de protection contre les liquides et les particules.
- Fonctionnalités supplémentaires :AlphaTec™ Le modèle 4000 AVANT2 AIRline, soudé par ultrasons et raboté, est également doté d'une visière panoramique qui assure un bon champ de vision à son utilisateur.
- Risque réduit : Outre un choix de manches, cette combinaison de protection est également dotée de chaussettes intégrées et d'un rabat élastique sur la botte pour réduire les risques de pénétration de produits chimiques.
DESIGN CARACTÉRISTIQUES
- Combinaison entièrement encapsulée et alimentée en air, dotée d'un système AlphaTec intégré de façon permanente. AVANT STS Régulateur de vitesse V1.
- Cette combinaison est dotée d'un système de ventilation interne à canaux d'air, de doubles poignets et de passants pour les doigts et les pouces.
- Des bottes avec embouts intégrés et une version à semelle antidérapante en PVC sont également disponibles, ainsi qu'une cordelette de déclenchement d'urgence.
- Options de gants inclus : Gant sans passants pour les doigts, G02(B) AlphaTec™ 02-100 ou G05(D) AlphaTec™ 29-500.
- Les modèles dont le code se termine par A756 incluent un connecteur aérien CEJN en option, contrairement aux modèles dont le code se termine par 0756.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Couleur | Vert |
| À utiliser avec (application) | Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites, chargement et déchargement d'équipements de production, prélèvement d'échantillons de matières premières, mélange de concentration et palettisation, intervention en cas de matières dangereuses, montage et démontage de canalisations de grande taille |
| Hood Type | Entièrement encapsulée |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Dimensions | Standard |
| Type de cheville | Chaussettes intégrées, botte élastique sur rabat |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de collier | Capot avec visière panoramique |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |