Learn More
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Soudé par ultrasons et rubané - Modèle 756-G05
Code produit 17160815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
3 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17160815 Standard 3 pièces
17100825 Moyen 3 pièces
17140825 Grand 3 pièces
17180825 Très grand 3 pièces
17120835 2XL 3 pièces
17160835 3XL 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17160815 Fournisseur Ansell Code fournisseur GR40TA0075602G05
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Alphatec™ Combinaison de protection chimique soudée et scellée par ultrasons 4000 Avant2 Airline - Modèle 756-G05 avec coutures soudées et scellées offrant le plus haut niveau de protection contre les liquides et les particules.
  • Défenses avancées : Le AlphaTec™ La combinaison de protection AVANT2 AIRline, soudée par ultrasons et assemblée avec du ruban adhésif (modèle 756), a été testée contre plus de 200 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique.
  • Protection renforcée : Les coutures soudées et étanches de cette combinaison de protection chimique offrent le plus haut niveau de protection contre les liquides et les particules.
  • Fonctionnalités supplémentaires :AlphaTec™ Le modèle 4000 AVANT2 AIRline, soudé par ultrasons et raboté, est également doté d'une visière panoramique qui assure un bon champ de vision à son utilisateur.
  • Risque réduit : Outre un choix de manches, cette combinaison de protection est également dotée de chaussettes intégrées et d'un rabat élastique sur la botte pour réduire les risques de pénétration de produits chimiques.
DESIGN CARACTÉRISTIQUES:
  • Combinaison entièrement encapsulée et alimentée en air, dotée d'un système AlphaTec intégré de façon permanente. AVANT STS Régulateur de vitesse V1. Cette combinaison est dotée d'un système de ventilation interne à canaux d'air, de doubles poignets et de passants pour les doigts et les pouces. Des bottes avec embouts intégrés et une version à semelle antidérapante en PVC sont également disponibles, ainsi qu'une cordelette de déclenchement d'urgence. Options de gants inclus : Gant sans passants pour les doigts, G02(B) AlphaTec™ 02-100 ou G05(D) AlphaTec™ 29-500. Les modèles dont le code se termine par A756 incluent un connecteur aérien CEJN en option, contrairement aux modèles dont le code se termine par 0756.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites, chargement et déchargement d'équipements de production, prélèvement d'échantillons de matières premières, mélange de concentration et palettisation, intervention en cas de matières dangereuses, montage et démontage de canalisations de grande taille
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions Standard
Type de cheville Chaussettes intégrées, botte élastique sur rabat
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de collier Capot avec visière panoramique
Jetable Réutilisable
Sexe Unisexe
Type de goulot Capot avec visière panoramique
Type de produit Combinaison de protection chimique
Type de protection CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Type de couture Soudé par ultrasons et rubané