Learn More
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Soudé par ultrasons et rubané - Modèle 757
Code produit 17190845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
3 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17190845 2XL 3 pièces
17170835 Standard 3 pièces
17100845 Moyen 3 pièces
17130845 Grand 3 pièces
17160845 Très grand 3 pièces
17120855 3XL 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17190845 Fournisseur Ansell Code fournisseur GR40TA0075706
Expédition estimée: 17-06-2027
Alphatec™ La combinaison de protection chimique complète 4000 Avant2 Airline, soudée par ultrasons et assemblée avec du ruban adhésif, offre une visière panoramique pour assurer un bon champ de vision à celui qui la porte, en plus de proposer un large choix de manches.
  • Défenses avancées : Le AlphaTec™ Combinaison de protection AVANT2 AIRline modèle 757, soudée par ultrasons et assemblée avec du ruban adhésif (4000 unités), testée contre plus de 200 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique.
  • Protection améliorée : Cette combinaison de protection chimique intégrale est dotée d'une visière panoramique assurant un bon champ de vision à l'utilisateur, et propose également un large choix de manches.
  • Risques réduits : Les chaussettes intégrées et le rabat élastique recouvrant les bottes de cette combinaison de protection intégrale permettent de la porter à l’intérieur des bottes de protection chimique, tandis que le rabat se porte à l’extérieur afin de réduire les risques de pénétration de produits chimiques.
  • Sensibilité tactile accrue : Cette combinaison de protection chimique est dotée d'une visière panoramique offrant un bon champ de vision à celui qui la porte.
DESIGN CARACTÉRISTIQUES:
  • Combinaison intégrale conçue pour être utilisée avec le dispositif fixé de façon permanente AlphaTec™ AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
  • Cette combinaison est dotée d'un système de ventilation interne à canaux d'air, de doubles poignets, de passants pour les doigts et les pouces, et est conforme à la norme G02. AlphaTec™ 02-100 ou G05 AlphaTec™ 29 à 500 gants.
  • Chaussettes intégrées avec rabat élastique sur la botte et cordon de déclenchement d'urgence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites, chargement et déchargement d'équipements de production, prélèvement d'échantillons de matières premières, mélange de concentration et palettisation, intervention en cas de matières dangereuses, montage et démontage de canalisations de grande taille
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions 2XL
Type de cheville Chaussettes intégrées, botte élastique sur rabat
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de collier Capot avec visière panoramique
Jetable Réutilisable
Sexe Unisexe
Type de goulot Capot avec visière panoramique
Type de produit Combinaison de protection chimique
Type de protection CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Type de couture Soudé par ultrasons et rubané