Learn More
Ansell Capuche cape AlphaTec™ 4000
Code produit 17170855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Style : G40W507
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17170855 Style : G40W507
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17170855 Fournisseur Ansell Code fournisseur GR40W0050700
Expédition estimée: 21-06-2027
Conception fournissant une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et inorganiques et les agents biologiques.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Conçues pour protéger, les caractéristiques innovantes types comprennent les systèmes à double fermeture éclair et les doubles manchettes
  • Un confort amélioré, des manchettes intérieures tricotées et un tissu intérieur de type textile améliorent l’acceptation par les utilisateurs
  • Antistatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cagoule
Dimensions Taille unique
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Vert
Type de bouchon Scratch
Jetable Usage unique
Type de couture Soudé
À utiliser avec (application) Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, de vannes ou de conduites, chargement et déchargement d’équipements de production, prélèvement d’échantillons de matières premières, concentration, mélange et palettisation, réponse aux matières dangereuses, montage et démontage de gros tuyaux
Modèle G40W507