Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 CFR cousu et scotché - Modèle 111
Code produit 31781280 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
12 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781280 XXXXXL 12 pièces
31781273 S 5 pièces
31781274 M 5 pièces
31781275 L 5 pièces
31781276 XL 5 pièces
31781277 2XL 5 pièces
31781278 3XL 5 pièces
31781279 XXXXL 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31781280 Fournisseur Ansell Code fournisseur OR47T0011109
Expédition estimée: 14-05-2027
Salopette avec capuche en deux pièces, capuche élastique, taille, poignets, chevilles, fermeture à double rabat.
  • Protection spécialisée : AlphaTec™ 4000 CFR Stitched and Rubed - La combinaison de protection chimique modèle 111 propose des solutions multi-risques qui offrent une barrière éprouvée de 8 heures contre des produits chimiques tels que les solvants non inflammables, inflammables et agressifs
  • Durabilité améliorée : Conforme aux normes EN ISO 14116 et ASTM D6413 Résistance* au feu, cette combinaison de protection complète protège le porteur des pulvérisations chimiques sans compromettre la sécurité en limitant la propagation des flammes en cas d’incendie éclair
  • Confort accru : Le design optimisé de l’ajustement corporel de cette combinaison protectrice offre un meilleur confort et une meilleure sécurité pour les porteurs
  • Cette combinaison de protection chimique complète protège contre les agents infectieux, testés selon la ASTM F1671, ainsi que contre les hydrocarbures tels que l’hexane, le HF, l’oléum et bien d’autres
  • *L’AlphaTec™ 4000 CFR ne doit jamais être porté isolément pour la protection contre les retardateurs de flamme.
  • Porter toujours par-dessus les vêtements atteignant ISO l’indice EN 14116 2 ou plus
  • Stratifié barrière à noyau à base de polyoléfine, avec un film interne non tissé FR et un film barrière externe FR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopettes résistantes aux produits chimiques
Dimensions XXXXXL
Sexe Unisexe
Matériau Polyoléfine
Couleur Orange
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de cagoule Fixés
Type de bouchon Rabat double fermeture éclair
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, flamme, Agents infectieux
Type de collier Capuche en deux pièces
Type de dossier Taille élastique à l’arrière
Certifications/Conformité EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, CE 0598, EN ISO 14116:2015 Index 1, EN ISO 13688:2013, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003
Sans latex Oui
Nbre de poches Aucun
À utiliser avec (application) Incendie et secours, intervention en matières dangereuses, environnements contaminés, manipulation chimique, remplissage, mélange et chargement des matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange des pompes de vannes ou conduites, collecte d’échantillons de matières premières, mélange de concentration et palette, assemblage et démontage de grandes tuyaux