Learn More
Ansell Surbottes AlphaTec™ 4000
Code produit 17190695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Entièrement élastique
Conditionnement:
60 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
17190695 Entièrement élastique 60 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17190695 Fournisseur Ansell Code fournisseur GR40T0042400
Expédition estimée: 15-06-2027
Ce tissu barrière multicouche unique est léger et offre une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et inorganiques.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Conception protectrice
  • Sans silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensions Taille unique
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Latex Free Oui
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Entièrement élastique
Type de semelle PVC
Type de couture Soudées et scellées
Modèle G40T424
À utiliser avec (application) Interventions en cas de matières dangereuses, environnements contaminés, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides
Résistance Résistant aux produits chimiques
Type de produit Surbottes