Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Surmanchons soudés par ultrasons, modèle 600
Code produit 17784879 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
150 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17784879 Universel 150 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17784879 Fournisseur Ansell Code fournisseur GR40W0060000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1769.30€
    1162.63€ / 150 paires
    Économisez 606.67€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
AlphaTec™ Les sur-manchons soudés par ultrasons 4000, modèle 600, offrent une protection exceptionnelle, avec plus de 200 produits chimiques testés en matière de perméation, y compris des agents de guerre chimique.
  • CONCEPTION : Un tissu barrière multicouche unique, reconnu pour sa légèreté et sa robustesse, ainsi que pour son exceptionnelle barrière contre les produits chimiques organiques et inorganiques.
  • SOUTURE SOUDÉE PAR ULTRASONIQUES : Offre une barrière efficace contre les liquides et les particules, fabriquée dans le même tissu que la combinaison pour maintenir la même résistance chimique.
  • CARACTÉRISTIQUES DU COSTUME
    • Élastique aux deux extrémités
    • Longueur 20 in.
  • COULEURS : Vert
  • TAILLES : Taille unique
  • En milieu contaminé : manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites, chargement et déchargement d’équipements de production, prélèvement d’échantillons de matières premières, mélange et palettisation des concentrés, intervention en cas de matières dangereuses, montage et démontage d’équipements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Matériau Tissu non tissé
Couleur Vert
Stérilité Non stérile
Modèle Élastique aux deux extrémités
Jetable Réutilisable
Type de couture Soudée par ultrasons
Type de manchette Élastique aux deux extrémités
Sans latex Non
À utiliser avec (application) Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques
Longueur (impériale) 20 in
Longueur (métrique) 508 mm
Structure Tissu barrière multicouche
Type de produit Manchon résistant aux produits chimiques
Quantité 30/Cs.