Learn More
Ansell Pantalon AlphaTec™ 4000
Code produit 17150695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17150695 Grand 25 pièces
17140695 Moyen 25 pièces
17160695 Très grand 25 pièces
17170695 2XL 25 pièces
17180695 3XL 25 pièces
17130695 Standard 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17150695 Fournisseur Ansell Code fournisseur GR40T0030104
Expédition estimée: 24-06-2027
Un tissu barrière multicouche unique, réputé pour sa légèreté et sa robustesse au toucher, ainsi que pour son exceptionnelle barrière contre les matières organiques.& produits chimiques inorganiques.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Conception protectrice
  • Sans silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Grand
Sexe Unisexe
Type de produit Pantalon résistant aux produits chimiques
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Vert
Type de couture Soudées et scellées
Certifications / conformité (Europe) Protection partielle du corps uniquement, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003
Modèle G40T301
À utiliser avec (application) Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, de vannes ou de conduites, chargement et déchargement d’équipements de production, prélèvement d’échantillons de matières premières, concentration, mélange et palettisation, réponse aux matières dangereuses, montage et démontage de gros tuyaux