Learn More
Ansell AlphaTec™ Combinaison soudée par ultrasons et scotchée 4000
Code produit 18525054 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
2 pièces
3 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
18525054 Pequeño 3 pièces
18545054 Mediano 3 pièces
18515054 Grande 3 pièces
18565054 XL 3 pièces
18535054 2XL 3 pièces
18585054 3XL 3 pièces
18555054 XXXXL 2 pièces
18575054 XXXXXL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 18525054 Fournisseur Ansell Code fournisseur OR40T0013002
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AlphaTec™ Combinaison soudée et scellée par ultrasons 4000 avec une technologie innovante de barrière chimique multicouche et une protection de type 3/4/5.
  • Protection spécialisée : AlphaTec Combinaison de protection chimique robuste, modèle 130, soudée par ultrasons et scellée avec du ruban adhésif. Testée contre la perméation, elle résiste à plus de 200 produits chimiques dangereux, y compris des agents de guerre chimique.
  • Force accrue : Cette combinaison de protection intégrale est dotée de coutures étanches et soudées pour offrir aux utilisateurs une résistance accrue et une protection chimique optimale.
  • Visibilité accrue : Conçu en matériau orange, il assure une meilleure visibilité, ce qui peut réduire les risques d'accidents du travail.
  • Amélioration de la praticité : Il est également doté d'une jugulaire et d'une boucle pour le pouce, compatibles avec une gamme de respirateurs et de produits de protection des mains.
  • Ajustement optimisé : Sa capuche, sa taille, ses poignets et ses chevilles élastiqués en deux parties simplifient l'enfilage et le retrait.
  • Capacités antistatiques certifiées : De plus, cette combinaison antistatique est conforme à la norme EN 1149-5.
  • Protection CE de catégorie III type 3/4/5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Hood Type Fixés
Matériau Tissu laminé barrière à plusieurs couches
Dimensions Pequeño
Type de cheville Elastiqué
Type de bouchon Cierre de cremallera única
Type de collier hotte en 3 parties
Type de manchette Elastiqué
Résistance Produits chimiques
Type de couture Soudés et collés par ultrasons