Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 5000 Soudés par ultrasons et rubanés
Description
Fabriqué dans un matériau innovant à haute visibilité, il est solide, durable et adapté aux travailleurs évoluant dans des zones extrêmement dangereuses, y compris les équipes d'intervention HAZMAT.
- Excellente perméabilité à de nombreux produits chimiques organiques et inorganiques, aux risques biologiques et aux agents de guerre chimique
- Protection barrière exceptionnelle, offrant un temps de pénétration supérieur à 480 minutes contre 14 des 15 produits chimiques listés dans la norme EN ISO 6529
- Couleur orange vif très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
- Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
- Conçues pour protéger, leurs caractéristiques innovantes typiques incluent des systèmes à double fermeture éclair.
- Le matériau barrière multi-couches confortable est léger, mais solide et durable
- Antistatique, testé selon la norme EN 1149-5
Specifications
Specifications
| Type de produit | Vêtements de protection chimique |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Couleur | orange |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Double, Élastique |
| Type de goulot | À collier |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?