Description
- Technologie unique de polymères de caoutchouc et de laminés plastiques offrant une protection chimique maximale contre un très large éventail de types de produits chimiques.
- Un procédé de fabrication unique permet au gant d'épouser parfaitement la forme de la peau.
- Motif en losanges en relief sur la paume pour une meilleure adhérence.
- Système unique d'enfilage et de retrait pour une utilisation simplifiée.
- Antistatique selon la norme EN 1149-3.
- Sans caoutchouc naturel ni silicone.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016 |
| Chlorinated | Non |
| Description | AlphaTec 53-003, le gant révolutionnaire qui redéfinit la protection chimique combinée à un support intégré pour la protection mécanique et thermique. Notre conception innovante associe un revêtement polymère en caoutchouc de pointe à une technologie de laminage plastique de dernière génération, établissant une nouvelle référence en matière de performance de perméation chimique tout en offrant confort et toucher agréables. |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Néoprène |
| Type de produit | Gants en néoprène |
| Dimensions | 9 |
| Épaisseur (impériale) | 17 mil |
| Show More |