Learn More
Ansell Gants isolants et RABS AlphaTec™ 55-100 NRL
Code produit 16885230 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16885230 8 1 paire
16895230 9 1 paire
16805240 10 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16885230 Fournisseur Ansell Code fournisseur 55100080
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants offrent une protection efficace pour les environnements physiques à usage moyen, en particulier pour la protection contre les abrasions et les déchirures Fabriqués en latex de 0,51 mm pour garantir une dextérité maximale dans les applications cr
  • La construction en latex assure la protection contre les déchirures, les abrasions, les coupures et les perforations
  • Protection efficace dans des environnements physiques, usage moyen
  • Translucide et non doublé pour un nettoyage efficace
  • Une grande variété de tailles sont disponibles pour s’adapter aux boîtes à gants isolantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Contenu et stockage Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, stockez-les dans un environnement sec et sombre dans l’emballage d’origine
Couleur Naturel
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Latex
Type de produit Gants isolants / RABS
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0,51 mm
Norme EN388 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES KLNOPT
À utiliser avec (application) Environnements à usage moyen
À utiliser avec (équipement) Boîtes de gants isolants
Taille du port (impériale) 6 in
Taille du port (métrique) 152 mm
Séries 55-100