Description
- La construction en latex assure la protection contre les déchirures, les abrasions, les coupures et les perforations
- Protection efficace dans des environnements physiques, usage moyen
- Translucide et non doublé pour un nettoyage efficace
- Une grande variété de tailles sont disponibles pour s’adapter aux boîtes à gants isolantes
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Couleur | Naturel |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex |
| Type de produit | Gants isolants / RABS |
| Dimensions | 9 |
| Épaisseur (impériale) | 20 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,51 mm |
| Norme EN388 | 2020X |
| Afficher plus |