Description
- Protection pour environnements chimiques de moyenne intensité
- Résistance chimique à la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures
- Une épaisseur moyenne (20 mil/0,51 mm) augmente la dextérité, améliorant ainsi la capacité à manipuler des objets.
- Non revêtu pour un nettoyage efficace
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
- Ses applications comprennent les biotechnologies, le mélange de liquides, la recherche chimique et médicale, la manipulation de produits chimiques, les travaux et analyses de laboratoire, l'industrie pharmaceutique et la manutention de produits.
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Type A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS |
| Couleur | Noir |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polymère de néoprène |
| Type de produit | Gants isolants / RABS |
| Dimensions | 10 |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (impériale) | 20 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.50 mm |
| Afficher plus |