Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants isolateurs en néoprène 55-301
Code produit 31980752 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
1 paire
10 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31980752 9 10 paires
16855240 9 1 paire
16865240 10 1 paire
31980747 10 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31980752 Fournisseur Ansell Code fournisseur 55301090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1899.50€
    1454.02€ / 10 paires
    Économisez 445.48€
    23% de réduction
Expédition estimée: 27-04-2027
Les gants RABS/isolateurs en néoprène offrent une résistance chimique contre la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures, tout en assurant une protection physique contre les abrasions, les coupures et les perforations.
  • Protection pour environnements chimiques de moyenne intensité
  • Résistance chimique à la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures
  • Une épaisseur moyenne (20 mil/0,51 mm) augmente la dextérité, améliorant ainsi la capacité à manipuler des objets.
  • Non revêtu pour un nettoyage efficace
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
  • Ses applications comprennent les biotechnologies, le mélange de liquides, la recherche chimique et médicale, la manipulation de produits chimiques, les travaux et analyses de laboratoire, l'industrie pharmaceutique et la manutention de produits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Type A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Couleur Noir
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polymère de néoprène
Type de produit Gants isolants / RABS
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0.50 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Grip Design Lisse
Modèle 55301090
Taille du port (impériale) 7 in
Taille du port (métrique) 17.8 cm
Séries AlphaTec™
Longueur (impériale) 28 in
Longueur (métrique) 71 cm