Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants isolateurs en néoprène 55-306
Code produit 16885240 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
Conditionnement:
1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16885240 10 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
S.O.
Code produit 16885240 Fournisseur Ansell Code fournisseur 55306100
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
S.O.
Les gants isolants en néoprène sont conçus pour protéger contre les produits chimiques agressifs dans les environnements de travail de moyenne intensité.
  • EN ISO Résistance chimique conforme à la norme 374 : protection chimique avancée
  • Épaisseur importante : durabilité accrue, durée de vie des gants prolongée
  • Sans doublure : moins de risques de contamination, nettoyage facile et efficace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ASTM F739 Non
Certifications / conformité (Europe) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Chlorinated Non
Couleur Noir
Finger Thickness (English) 0.76 mm
Finger Thickness (Metric) 30 mil
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polymère de néoprène
Palm Thickness (English) 0.76 mm
Palm Thickness (Metric) 30 mil
Type de produit Gants isolants
Dimensions 10
Température (impériale) max. 122 °F
Temperature (Metric) Max 50°C
Épaisseur (impériale) 30 mil
Épaisseur (métrique) 0.76 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle 55-306
Taille du port (impériale) 10 in
Taille du port (métrique) 25.4 cm
Séries ALPHATEC™ 55-306
Température (impériale) min. -22 °F
Température (métrique) min. 50 °C
Longueur (impériale) 32 in
Longueur (métrique) 81.3 cm
Afficher plus Afficher moins
S.O.