Description
- L’épaisseur de poids fort (30 mil / 0,76 mm) augmente la durabilité, augmente la résistance chimique et physique
- Non revêtu pour un nettoyage efficace
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A |
| Couleur | Noir |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polymère de néoprène |
| Type de produit | Gants isolants |
| Dimensions | 10 |
| Épaisseur (impériale) | 30 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.76 mm |
| Type de manchette de gant | À bord roulé |
| Afficher plus |