Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants isolateurs en néoprène 55-308
Product Code. 31980739 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Dimensions:
10
Unit Size:
10 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
31980739 10 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31980739 Supplier Ansell Supplier No. 55308100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.50€
    2415.46€ / 10 paires
    Économisez 740.04€
    23% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les gants en néoprène RABS et Isolator offrent une protection physique et une résistance chimique contre la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures.
  • L’épaisseur de poids fort (30 mil / 0,76 mm) augmente la durabilité, augmente la résistance chimique et physique
  • Non revêtu pour un nettoyage efficace
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications / conformité (Europe) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Couleur Noir
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polymère de néoprène
Type de produit Gants isolants
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 30 mil
Épaisseur (métrique) 0.76 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle 55308100
Taille du port (impériale) 12 in
Taille du port (métrique) 30.5 cm
Longueur (impériale) 32 in
Longueur (métrique) 81.3 cm