Learn More
Ansell Gants de protection chimique en nitrile vert AlphaTec™ 58-005, doublure en nylon
Code produit 17855631 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
6 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17855631 7 6 paires
17865631 8 6 paires
17875631 9 6 paires
17885631 10 6 paires
17895631 11 6 paires
17805641 12 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17855631 Fournisseur Ansell Code fournisseur 58005070
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajustement optimisé qui intègre la doublure à une enveloppe en nitrile, pour une meilleure dextérité et une meilleure tactilité par rapport à des gants doubles. La manchette peut être repliée afin de servir de gouttière pour empêcher les produits chimique
  • Le mélange unique de nitrile / néoprène offre une meilleure perméation chimique et une meilleure résistance à la dégradation
  • Les gants ALPHATEC 58-005 bénéficient d’une protection chimique de type A en vertu de la nouvelle norme ENISO 374:2016
  • Technologie ANSELL GRIP pour la manipulation de pièces humides ou huileuses offrant une meilleure dextérité, une meilleure préhension et un meilleur confort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020 , EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Applications Industriel
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 7
Norme EN388 4122A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AJKLMNOPT
Type de manchette de gant Extension de
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Doublés
Modèle 58/005