Learn More
Ansell Gants de protection chimique en nitrile vert AlphaTec™ 58-005, doublure en nylon
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Le mélange unique de nitrile / néoprène offre une meilleure perméation chimique et une meilleure résistance à la dégradation
- Les gants ALPHATEC 58-005 bénéficient d’une protection chimique de type A en vertu de la nouvelle norme ENISO 374:2016
- Technologie ANSELL GRIP pour la manipulation de pièces humides ou huileuses offrant une meilleure dextérité, une meilleure préhension et un meilleur confort
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020 , EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Dimensions | 7 |
| Norme EN388 | 4122A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AJKLMNOPT |
| Afficher plus |