Description
- Polymère de nitrile, pour une excellente protection mécanique et une résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures
- Les gants ALPHATEC 58-008 bénéficient d’une protection chimique de type A en vertu de la nouvelle norme ENISO 374:2016
- Préhension en losanges, pour une meilleure préhension dans les environnements secs et humides
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, contact avec les denrées alimentaires |
| Chlorinated | Oui |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants de protection |
| Dimensions | 8 |
| Afficher plus |