Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
GREENER_CHOICE
Code produit 15836942 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15836942 7 12 paires
15846942 8 12 paires
15856942 9 12 paires
15866942 10 12 paires
15876942 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15836942 Supplier Ansell™ Supplier No. 58128070
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Dextérité améliorée grâce à la protection chimique légère et technologie ANSELL GRIP™
  • Avec son caractère unique ‘Technologie du nitrile mince’ la nouvelle formulation, la nouvelle AlphaTec™ Le gant 58-128 apporte une nouvelle dimension à la performance grâce à une flexibilité optimale, permettant à la main de bouger naturellement sans contrainte.
  • La fine barrière en nitrile offre une protection supérieure des mains contre les liquides de contact irritants et Ansell Poignée Technology™ permet une manipulation plus précise des petites pièces huileuses ou humides.
  • La conception associe un revêtement souple en tricot à armure ouverte et un revêtement de formulation en nitrile extensible pour une meilleure dextérité, une plus grande tactilité et un meilleur confort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taux d’abrasion ANSI ANSI 2
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité EN ISO 374-1:2016 / Type A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016 /Virus, EN 388:2016/X121A
Chlorinated Non
Classification Catégorie III
Zone enduite Liaison
Matériau de la manchette Nitrile
Style de coupe Index
Description Dextérité améliorée grâce à la protection chimique légère et technologie ANSELL GRIP™
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Gris, Vert
Cut Resistance Rating 1,5
Jetable Réutilisable
Finition externe Tampon de sable
Finger Thickness (English) 0,024 in
Finger Thickness (Metric) 0.6 mm
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0,022 in
Palm Thickness (Metric) 0.58 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
Modèle 58 / 128, 58-128
Épaisseur (impériale) 0,024 in
Épaisseur (métrique) 0.175 mm
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Type de doigt Doigt complet
À utiliser avec (application) Protection contre les produits chimiques et les liquides
Couleur de manchette de gant green
Type de manchette de gant Structuré
Grip Design Ansell Technologie Grip
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Liaison
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Quantité 12 paires/sachet ; 144 paires/carton
Résistant à JKOPST
Séries Série AlphaTec™
Dimensions (L x l) 320 x 107 mm
Longueur (impériale) 320 mm
Largeur (métrique) 107 mm
Poids (métrique) 25 g