Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants en nitrile vert 58-201
Code produit 17903072 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Conditionnement:
6 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17903072 8 6 paires
17913072 9 6 paires
17923072 10 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17903072 Fournisseur Ansell Code fournisseur 58201080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    97.15€ / 6 paires
    Économisez 88.85€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Grâce à sa formulation unique, AlphaTec 58-201 est une solution de protection véritablement polyvalente qui peut être appliquée à une large gamme d'applications et d'environnements.
  • AnsellGrip Technologie pour une adhérence améliorée en conditions humides et huileuses.
  • Conçu pour protéger à des températures allant de -40 à +250 °C/482 °F.
  • La doublure en acrylique garde les mains au chaud par temps froid et les protège lors du contact avec des applications chauffantes.
  • Barrière chimique en nitrile offrant une protection contre une large gamme de produits chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 5
Certifications/Conformité ANSI ABR 5, ANSI Coupe A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020 , EN 511:2006, Contact alimentaire
Applications Industriel
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Acrylique, Nitrile
Palm Thickness (English) 50 mil
Palm Thickness (Metric) 1.27 mm
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 8
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Ansell Technologie Grip
Matériau de revêtement Acrylique
Longueur (métrique) 330 mm