Description
- Revêtement intérieur en mousse souple pour l’absorption de l’humidité
- Le film de nitrile offre une protection chimique renforcée
- La finition en losange inversé permet une meilleure préhension dans des conditions sèches et humides
- Composé nitrile pour une bonne protection contre les accrocs, les perforations et l’abrasion
- Manchette gouttière pliable pour éviter tout ruissellement sur l’avant-bras
Spécification
Spécification
| Applications | Industriel |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0,0146 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.37 mm |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Dimensions | 11 |
| Épaisseur (impériale) | 0,0146 in. |
| Épaisseur (métrique) | 0,3 mm |
| Afficher plus |