Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530W
Code produit 12619741 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12619741 7 6 paires
12699731 10 6 paires
12609741 11 6 paires
12629741 8 6 paires
12639741 9 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12619741 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 58530W070
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Recommandés pour une utilisation en intérieur. Permettent aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle. Le brevet Ansell La technologie Grip TechnologyTM garantit que le polymère de revêtement ne pénètre pas dans la doublure pendant la fabrication afin d'éviter tout risque de fuite chimique sur la peau.
  • Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
  • Adaptés aux applications intérieures
  • Doublure en nylon
  • Manchette de gants
  • Vert marin, gris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0,037 in.
Palm Thickness (Metric) 0.95 mm
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 7
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Nylon blanc
Quantité 6 paires
Résistant à Résistance chimique
Séries 58-530 W