Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-735 Gants résistants aux produits chimiques ou aux coupures
Code produit 15813417 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15813417 7 6 pièces
15823417 8 6 pièces
15833417 9 6 pièces
15843417 10 6 pièces
15853417 11 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Certains gants peuvent contenir des ingrédients connus pour être une cause possible d’allergies chez les personnes sensibilisées, qui peuvent développer des réactions de contact irritantes et/ou allergiques. En cas de réactions allergiques, consultez immédiatement un médecin. Pour plus d’informations, veuillez contacter Ansell.
Code produit 15813417 Fournisseur Ansell Code fournisseur 58735070
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Certains gants peuvent contenir des ingrédients connus pour être une cause possible d’allergies chez les personnes sensibilisées, qui peuvent développer des réactions de contact irritantes et/ou allergiques. En cas de réactions allergiques, consultez immédiatement un médecin. Pour plus d’informations, veuillez contacter Ansell.
Ne choisissez pas entre la protection chimique ou celle contre les coupures. Ayez les deux !
  • La barrière en nitrile offre une protection chimique avancée contre de nombreux produits chimiques fréquemment utilisés
  • La technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™ protège contre les coupures selon ISO, niveau C
  • Technologie ANSELL GRIP™ pour la manipulation de pièces humides ou huileuses offrant une meilleure dextérité, une meilleure préhension et un confort plus complet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité EN 388:2016 ; EN_ISO_374-5:2016:] ; EN_ISO_374-1:2016; règlement CE 1935/2004 ; règlement CE 2023/2006 ; règlement de l’Allemagne sur les denrées alimentaires ; EN 1149
Classification Catégorie III
Zone enduite 1re couche entièrement enduite, 2de couche paume enduite
Matériau de la manchette Nitrile
Description Protection chimique avancée couplée à un excellent niveau de protection contre les coupures.
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Cut Resistance Rating Niveau C
Jetable Réutilisable
Finition externe Nitrile
Finger Thickness (English) 71 mil
Finger Thickness (Metric) 1.8 mm
Qualité Industrie
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Laboratoire
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 71 mil
Palm Thickness (Metric) 1.8 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants de protection chimique
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 71 mil
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type de doigt Technologie Ansell GRIP™
À utiliser avec (application) Protection contre les produits chimiques / liquides
À utiliser avec (équipement) Protection contre les produits chimiques / liquides
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Manchette
Couleur de l’ourlet Vert
Matériau de revêtement Fil INTERCEPT
Doublure Doublés
Modèle 58-735
Type d’emballage Sachet
Type de paume Paume trempée, technologie Ansell GRIP
Taille du port (impériale) 5,63 in
Taille du port (métrique) 143 mm
Résistant à AJKLMNOPT
Séries Série AlphaTec 58
Indice de déchirure 3
Dimensions (L x l) 350 x 102 mm
Longueur (impériale) 13,78 in
Longueur (métrique) 350 mm
Largeur (impériale) 5,62 in
Largeur (métrique) 143 mm
Poids (impériale) 2,54 oz.
Poids (métrique) 72 g
Afficher plus Afficher moins
Les données de résistance chimique fournies ont été évaluées dans des conditions de laboratoire à partir d’échantillons prélevés uniquement dans la paume et ne concernent que les produits chimiques testés. Il peut être différent s’il est utilisé dans un mélange.Pour les gants ou ≥ 400 mm, les données de résistance chimique sont basées sur des échantillons prélevés, à 80 mm de la fin du brassardLes données de résistance chimique peuvent ne pas refléter la durée réelle de la protection dans le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les substances chimiques pures. Nous vous recommandons de vérifier que les gants sont adaptés à l’utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer du type d’essai en fonction de la température, de l’abrasion et de la dégradation. Lorsqu’ils sont utilisés, les gants de protection peuvent fournir une résistance moindre aux produits chimiques dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, l’ensachage, le frottement, la dégradation causés par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d’utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans la sélection des gants résistants aux produits chimiques.1. Avant toute utilisation, inspectez les gants à la recherche de défauts ou d’imperfections tels que des trous, des petits orifices et des déchirures. Si les gants sont déchirés ou perforés pendant l’utilisation, jetez-les immédiatement. En cas de doute, n’utilisez pas les gants, obtenez une nouvelle paire.2. Ne retournez pas les gants3. Il est essentiel d’éviter tout contact entre les produits chimiques et votre peau, même s’ils sont considérés inoffensifs.4. Évitez de porter des gants sales sur l’intérieur. Ceux-ci peuvent irriter la peau, causer une dermatite, voire pire5. Les gants contaminés doivent être nettoyés ou lavés avant leur retrait.6. Assurez-vous que les produits chimiques ne peuvent pas entrer par la manchette.7. Les gants ayant un niveau de déchirure de 1 ou plus (conformément à la norme EN 388) ne doivent pas être utilisés pour la protection contre les lames dentelées ou lorsqu’il existe un risque d’enchevêtrement avec des parties mobiles de la machine.8. Les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue.9. Les gants ne doivent pas être utilisés pour protéger contre les rayonnements ionisants ni pour une utilisation dans les enceintes de confinement.10. Tous les gants adaptés au contact avec les denrées alimentaires ne peuvent pas être utilisés contre toutes les denrées alimentaires. Certains gants peuvent présenter une migration excessive vers certains types de denrées alimentaires. Pour savoir quelles restrictions s’appliquent et pour quels aliments spécifiques les gants peuvent être utilisés, veuillez obtenir l’avis de Ansell ou consultez le Ansell Déclaration de conformité des aliments. 11. Si les gants sont utilisés dans des environnements exploratoires, veuillez vous assurer qu’ils répondent aux exigences de l’EN 16350. Les personnes qui portent ces gants doivent être correctement mis à la tension, par exemple en portant des chaussures adéquates.& les vêtements. Avertissement : les gants ne doivent pas être désemballés, ouverts, ajustés ou retirés en atmosphère inflammable ou explosive. Les propriétés électrostatiques des gants peuvent être affectées par le vieillissement, l’usure, la contamination et les dommages et peuvent ne pas être suffisantes pour les atmosphères inflammables enrichies en oxygène lorsque des évaluations supplémentaires sont nécessaires