Learn More
Ansell™ Gants chimiques en nitrile ALPHATEC 79-700
Code produit 17862588 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17862588 7 12 paires
17892588 8 12 paires
17852588 9 12 paires
17872588 10 12 paires
17842588 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17862588 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 79700070BP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Gants chimiques ALPHATEC 79-700 légers et confortables, dotés de capacités d'absorption interne avancées et d'une protection chimique de type B conforme à la norme EN374.
  • Absorption améliorée :  Gants™ EPI AlphaTec 79-700’ La technologie de™ gestion de l'humidité AQUADR leur permet d'absorber jusqu'à 10 fois plus d'humidité que les gants en simple flocage de coton, pour des mains qui restent sèches plus longtemps.
  • Protection spécialisée :  Leur composition robuste en nitrile offre une protection légère contre les produits chimiques, les acides, les graisses et les liquides, avec une résistance chimique de type B selon la norme EN 374.
  • Dextérité accrue :  Ces gants AlphaTec™ bénéficient également d'une conception légère, leur conférant une plus grande dextérité et une meilleure flexibilité.
  • Conformité aux normes de manipulation des aliments :  Ils possèdent une certification européenne pour la manipulation des aliments, ce qui les rend idéaux pour les applications de transformation alimentaire.
  • Confort accru :  Leur capacité d'absorption et leur conception légère confèrent également à ces gants industriels un confort optimal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Número CE|EN 374:2003|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN 421:2010|EN ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|ES ISO 374-5:2016|EN 421:2010|Tipo de alimento: Caucho|Categoría III|Cumple con REACH
Applications Industriel
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 0,22 in
Finger Thickness (Metric) 8.7 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0,22 in
Palm Thickness (Metric) 8.7 mm
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 7
Épaisseur (impériale) 0,22 in
Épaisseur (métrique) 8.7 mm
Norme EN388 1001A
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Structuré
Longueur (impériale) 12,2 in
Longueur (métrique) 310 mm