Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304
Code produit 15566214 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 paire
10 paires
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille du port (métrique) unitSize
15566214 11 203 mm 1 paire
31980761 11 203 mm 10 paires
31980746 9.5 203 mm 10 paires
15576214 9.5 203 mm 1 paire
31980741 11 250 mm 10 paires
15506224 11 250 mm 1 paire
31980758 9.5 250 mm 10 paires
15516224 9.5 250 mm 1 paire
15546224 11 300 mm 1 paire
31980757 11 300 mm 10 paires
31980721 9.5 300 mm 10 paires
15556224 9.5 300 mm 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15566214 Supplier Ansell™ Supplier No. 85300110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.30€
    569.89€ / 1 paires
    Économisez 270.41€
    32% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Conçus pour résister aux acides et bases concentrés. Les gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™ sont parfaits pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
Gants de poids moyen en caoutchouc synthétique (CSM) de polyéthylène chlorosulfoné (CSPE) pour boîtes à gants isolantes, pour une protection et un confort accrus dans les environnements critiques.
  • Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4101
  • Applications idéales : produits pharmaceutiques
  • Matériau souple et flexible, conçu pour une utilisation aisée
  • Résiste au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
  • Supporte des températures allant jusqu’à 120°C
  • Coloration blanche pour une détection aisée des contaminations
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Blanc
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau CSM (polyéthylène chlorosulfoné)
Type de produit Gants isolants
Dimensions 11
Temperature (Metric) Max 120°C
Épaisseur (métrique) 0,4 mm
À utiliser avec (application) Pharmaceutique
Taille du port (métrique) 203 mm
Résistant à Acides et bases concentrés
Séries 85-300
Longueur (métrique) 800 mm