Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305
Code produit 31980759 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 paire
10 paires
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille du port (métrique) Conditionnement
31980759 11 203 mm 10 paires
15586214 11 203 mm 1 paire
31980736 9.5 203 mm 10 paires
15596214 9.5 203 mm 1 paire
15526224 11 250 mm 1 paire
31980755 11 250 mm 10 paires
31980749 9.5 250 mm 10 paires
15536224 9.5 250 mm 1 paire
31980729 11 300 mm 10 paires
15566224 11 300 mm 1 paire
15576224 9.5 300 mm 1 paire
31980731 9.5 300 mm 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 31980759 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 85301110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9385.25€
    7184.16€ / 10 paires
    Économisez 2201.09€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-03-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Conçus pour résister aux acides et bases concentrés. Gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™, pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
Gants lourds en caoutchouc synthétique (CSM) de polyéthylène chlorosulfoné (CSPE) pour boîtes à gants isolantes, pour une protection et un confort accrus dans les environnements critiques.
  • Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4101
  • Matériau souple et flexible, conçu pour une utilisation aisée
  • Résiste au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
  • Supporte des températures allant jusqu’à 120°C
  • Coloration blanche pour une détection aisée des contaminations
  • Augmentation de l’épaisseur (0,6 mm) pour une durabilité accrue
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
  • Applications idéales : produits pharmaceutiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc cassé
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau CSM (polyéthylène chlorosulfoné)
Type de produit Gants isolants
Dimensions 11
Temperature (Metric) Max 120°C
Épaisseur (métrique) 0,6 mm
À utiliser avec (application) Pharmaceutique
Taille du port (métrique) 203 mm
Résistant à Acides et bases concentrés
Séries 85-301
Longueur (métrique) 800 mm