Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504
Code produit 15586224 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 paire
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille du port (métrique) unitSize
15586224 11 203 mm 1 paire
15596224 9.5 203 mm 1 paire
15526234 11 250 mm 1 paire
15536234 9.5 250 mm 1 paire
15566234 11 300 mm 1 paire
15576234 9.5 300 mm 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15586224 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 85500110
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Matériau de haute qualité, conforme à la norme FDA CFR 21. Les gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™ sont conçus pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
  • Applications idéales : électronique, produits pharmaceutiques
  • Conçus pour les stérilisations répétées à l’autoclave (jusqu’à 50 stérilisations), réduisant ainsi le nombre de changements de gants requis
  • Confortables et souples, avec une grande sensibilité
  • Résistants aux solutions de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants
  • Résistent au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
  • Résistent à des températures allant jusqu’à 130°C pour les stérilisations répétées
  • Sans halogène : conviennent à l’élimination par incinération
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Noir
    Hand Ambidextres
    Latex Free Oui
    Matériau EPDM
    Type de produit Gants isolants / RABS
    Dimensions 11
    Temperature (Metric) Max 130°C
    Épaisseur (impériale) 0,016 in
    Épaisseur (métrique) 0,4 mm
    À utiliser avec (application) Pharmaceutique, électronique
    Grip Design Lisse
    Type d’emballage Carton
    Taille du port (métrique) 203 mm
    Résistant à Solutions de peroxyde d’hydrogène et produits chimiques désinfectants courants
    Séries 85-500
    Longueur (métrique) 800 mm