Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602
Tous les produits Ansell ProduitsBeschreibung
Gants en caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène) pour boîtes isolantes fabriqués à partir d’un matériau blanc de première qualité approuvé par la FDA, avec doublure noire pour détection des brèches.
- Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\3100
- Applications idéales : électronique, produits pharmaceutiques
- Matériau de haute qualité, conforme à la norme FDA CFR 21
- Conçus pour les stérilisations répétées à l’autoclave (jusqu’à 50 stérilisations), réduisant ainsi le nombre de changements de gants requis
- Confortables et souples, avec une grande sensibilité
- Résistants aux solutions de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants
- Résistent au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
- Résistent à des températures allant jusqu’à 130°C pour les stérilisations répétées
- Sans halogène : conviennent à l’élimination par incinération
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Blanc |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | EPDM |
| Type de produit | Gants isolants / RABS |
| Dimensions | 9.5 |
| Temperature (Metric) Max | 130°C |
| Épaisseur (impériale) | 0,020 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, électronique |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?