Learn More
Ansell AlphaTec 87-029
Code produit p-7225023 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17651026 7 12 paires
17661026 8 12 paires
17671026 9 12 paires
17681026 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17651026 Fournisseur Ansell Code fournisseur 87029070
AlphaTec 87-029 est un gant en caoutchouc naturel léger à doublure en nylon à maille.
  • Bonne prise en main dans les environnements humides et secs, grâce à la finition rugueuse.
  • Doublure sans coutures en polyamide - Revêtement en latex de caoutchouc naturel au niveau de la main, revêtement lisse sur la manchette.
  • NQA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE 0493|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003||EN 388:2016|EN 388:2003|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 374-5:2016|EN407:2020 |Type de denrées alimentaires : Caoutchouc|Catégorie III|Conformes REACH
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
Finition externe Rugueux
Finger Thickness (English) 0,06 in
Finger Thickness (Metric) 1.52 mm
Latex Free Non
Matériau Polyamide
Palm Thickness (English) 0,059 in.
Palm Thickness (Metric) 1.50 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants industriels
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,059 in.
Épaisseur (métrique) 1.50 mm
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm