Description
- À utiliser dans les zones à faible risque
- Manchette à bord roulé pour une résistance aux déchirures et un enfilage plus facile
- Résistant, flexible et confortable
- Doublure 100 % coton
- AQL 0,65
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Approuvé CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Couleur | Rose |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Latex |
| Dimensions | 8,5 |
| Norme EN388 | 2010X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | KLT |
| EN ISO 374-5 | Oui |
| Matériau de revêtement | 100% Cotton |
| Afficher plus |