Learn More
Ansell Gants de protection chimique à usage intensif AlphaTec™ 87-108
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
- Flexibilité et élasticité satisfaisantes pour empêcher les déchirures
- Chlorés pour durcir et nettoyer la surface des gants
- AQL 0,65
Spécification
Spécification
| Applications | Industriel |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Caoutchouc |
| Palm Thickness (English) | 0,0591 in |
| Palm Thickness (Metric) | 1.5 mm |
| Type de produit | Gants de protection chimique |
| Dimensions | 7,5 |
| Épaisseur (impériale) | 59 mil |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |