Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants en caoutchouc 87-315
Code produit 30286225 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Conditionnement:
12 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30286225 9 12 paires
30286212 7 12 paires
30286222 8 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30286225 Fournisseur Ansell Code fournisseur 87315090BP
En stock
Gants légers en caoutchouc naturel, doublés de flocs, protégeant les porteurs dans le confort.
Principales caractéristiques et avantages
  • Conformité à la FDA et à l’UE pour la manipulation des aliments : idéal pour une utilisation comme gants de sécurité alimentaire
  • Doublure 100 % coton en floc : Minimiser la transpiration, pour un meilleur confort
  • Caoutchouc latex naturel : Pour une protection de la main plus tactile et agile
Instructions
  • Conformité à la manipulation alimentaire : Respectant les normes pertinentes de la FDA et de l’UE en matière de sécurité alimentaire (y compris 21 CFR 177.2600), AlphaTec™ les gants de travail 87-315 constituent des gants de manipulation alimentaire idéaux pour diverses applications de transformation alimentaire
  • Confort accru : Ces gants de sécurité légers sont dotés d’une doublure 100 % coton, réduisant l’accumulation de sueur et minimisant les inconforts associés
  • Sensibilité tactile améliorée : Ces AlphaTec™ gants sont fabriqués à 100 % de latex naturel, offrant aux porteurs un haut niveau de sensibilité tactile et de dextérité
  • Réduction des risques d’allergie : De plus, AlphaTec™ 87 à 315 gants en caoutchouc subissent un traitement de chloration afin de minimiser le risque de réactions allergiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Type d’alimentation : Caoutchouc, Catégorie III
Certifications / conformité (Europe) Numéro CE, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, Conforme à REACH
Chemotherapeutic Rated Non
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 16 mil
Finger Thickness (Metric) 0.4 mm
Latex Free Non
Matériau Latex, caoutchouc naturel
Palm Thickness (English) 16 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants industriels
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 16 mil
Épaisseur (métrique) 0.4 mm
Type de manchette de gant Dentelé
Grip Design Écaille de poisson
Séries 87-315
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm