Description
- Conformité à la manipulation des aliments : Conformes aux exigences de la FDA et de l’UE en matière de sécurité alimentaire (y compris 21 CFR 177.2600), AlphaTec™ les gants de travail 87-315 sont des gants de manipulation alimentaire idéaux pour diverses applications de transformation alimentaire
- Confort accru : Ces gants de sécurité légers sont dotés d’une doublure 100 % coton, réduisant l’accumulation de sueur et minimisant les inconforts associés
- Sensibilité tactile améliorée : Ces AlphaTec™ gants sont fabriqués en caoutchouc latex 100 % naturel, offrant aux porteurs un haut niveau de sensibilité tactile et de dextérité
- Risques d’allergie réduits : De plus, AlphaTec™ les gants en caoutchouc 87-315 subissent un traitement de chloration afin de minimiser le risque de réactions allergiques
Spécification
Spécification
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage limité |
| Finition externe | Modèle d’adhérence |
| Finger Thickness (English) | 16 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.4 mm |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
| Palm Thickness (English) | 16 mil |
| Afficher plus |