Learn More
Ansell AlphaTec™ Passage aérien avec connecteur mâle
Code produit 18823796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Connecteur mâle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
18823796 Connecteur mâle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18823796 Fournisseur Ansell Code fournisseur AC01P0002200N0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15083.25€
    14521.16€ / 18 pièces
    Économisez 562.09€
    3% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fournit un approvisionnement en air externe aux combinaisons réutilisables étanches au gaz AlphaTec, pour respirer l’air ainsi que pour la ventilation des combinaisons.
  • Pour une utilisation avec l’air externe : utile lors de la décontamination de la combinaison
  • Grande molette : bonne prise, réglages faciles
  • Compatible avec toutes les marques SCBA : Praticité et commodité améliorées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 100 l/min
Matériau PPS renforcé de fibres de verre, polyamide, polyester antistatique
Comprend Connecteur mâle
Type de produit Connecteur d’alimentation en air