Learn More
Ansell AlphaTec™ Passage aérien sans connecteur
Code produit 18813796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Sans connecteur
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
18813796 Sans connecteur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18813796 Fournisseur Ansell Code fournisseur AC01P0002200N00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17239.10€
    15121.98€ / 18 pièces
    Économisez 2117.12€
    12% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fournit un approvisionnement en air externe aux combinaisons réutilisables étanches au gaz AlphaTec, pour respirer l’air ainsi que pour la ventilation des combinaisons.
  • Pour une utilisation avec l’air externe : utile lors de la décontamination de la combinaison
  • Grande molette : bonne prise, réglages faciles
  • Compatible avec toutes les marques SCBA : Praticité et commodité améliorées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 100 l/min
Matériau PPS renforcé de fibres de verre, polyamide, polyester antistatique
Comprend Sans connecteur
Type de produit Connecteur d’alimentation en air