Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Tablier à manches soudées par ultrasons et scotchées
Code produit 31114786 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
31114786 3XL
31114781 Standard
31114782 Moyen
31114783 Grand
31114784 Très grand
31114785 2XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31114786 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T0021507
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tissu barrière multicouche, protégeant contre de nombreux produits chimiques, confort et durabilité garantis
  • Le AlphaTec™ Tablier 3000 avec manches soudées par ultrasons et scotchées - Le modèle 215 est fabriqué avec un tissu multicouche, offrant aux porteurs une protection contre plusieurs produits chimiques inorganiques et risques biologiques.
  • Cette combinaison de protection chimique jaune vif, très visible, est conçue pour protéger les travailleurs et améliorer la sécurité au travail.
  • Fabriqué en tissu laminé, le AlphaTec™ Tablier 3000 avec manches, soudé par ultrasons et renforcé par bande - Modèle 215 : confort et durabilité garantis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier
Dimensions 3XL
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Jaune
Jetable Usage unique
Type de bouchon Ceintures
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Nbre de poches Néant
Type de couture Soudées et scellées
Certifications / conformité (Europe) CATÉGORIE CE III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126)