Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants d'immersion en butyle/Viton 38-628
Code produit 17182122 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17182122 8 1 paire
17814851 7 1 paire
17824851 11 1 paire
11751693 10 1 paire
11761693 9 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17182122 Fournisseur Ansell Code fournisseur 38628080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    228.98€ / 1 paires
    Économisez 113.02€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
AlphaTec™ Gloves 38-628 offer a combination of butyl and viton layer of 0.7 mm for a maximum protection against hazardous chemicals. Provide the best resistance to the most aggressive chemicals without compromising dexterity or comfort. Offer superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids.
  • Ils offrent une résistance optimale à la plupart des produits chimiques agressifs sans compromette la dextérité ni le confort.
  • Dextérité flexible et excellente, conçue pour un confort  avec une forme ergonomique naturelle et incurvée et une sensation douce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industriel
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Polymère de viton / butyle
Type de produit Gants industriels
Dimensions 8
Type de manchette de gant Roulé