Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants d'immersion en butyle/Viton 38-628
Code produit 17814851 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17814851 7 1 paire
17824851 11 1 paire
17182122 8 1 paire
11751693 10 1 paire
11761693 9 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17814851 Fournisseur Ansell Code fournisseur 38628070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.10€
    240.43€ / 1 paires
    Économisez 118.67€
    33% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
AlphaTec™ Gloves 38-628 offer a combination of butyl and viton layer of 0.7 mm for a maximum protection against hazardous chemicals. Provide the best resistance to the most aggressive chemicals without compromising dexterity or comfort. Offer superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids.
  • AlphaTec™ Le 38-628 offre une protection supérieure contre les hydrocarbures aliphatiques, halogénés et aromatiques (benzène, toluène, xylène), ainsi que contre les acides minéraux concentrés.
  • Ces gants très souples offrent une excellente dextérité
  • Conçues pour le confort, avec une forme ergonomique naturelle et incurvée et un toucher doux, elles offrent un enfilage facile et une bonne prise en main.
  • L'absence de protéines de latex signifie qu'il n'y a aucun risque d'allergie au latex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 2
Certifications / conformité (Europe) CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, , EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant
Applications Industriel
Couleur Noir
Finger Thickness (English) 27.6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.7 mm
Latex Free Oui
Matériau Viton, Butyl Polymer
Palm Thickness (English) 27.6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.7 mm
Type de produit Gants en butyle
Dimensions 7
Épaisseur (impériale) 27.6 mil
Épaisseur (métrique) 0.7 mm
Norme EN388 2120A
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABCDFLNS
Type de manchette de gant Ourlé
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Modèle AlphaTec™ 38-628
Longueur (impériale) 13,8 in
Longueur (métrique) 350 mm