Learn More
ANSELL™ AlphaTec™ Gants de transformation alimentaire sans latex
Code produit 17953562
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17953562 10 12 paires
17943552 9 12 paires
17953542 8 12 paires
17933542 11 12 paires
17923562 7 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17953562 Fournisseur ANSELL™ Code fournisseur 37320100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un confort optimal toute la journée à un prix exceptionnel avec ces AlphaTec™ gants. Gants 100% sans latex, non floqués pour prévenir tout risque de contamination alimentaire.
  • Une épaisseur de 8 mil ou 0,2 mm permet dextérité et tactilité sans compromettre la durabilité
  • Le NBR offre une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides.
  • Coupe étudiée pour un équilibre optimal entre ajustement et flexibilité, que ce soit porté seul ou par-dessus un gant
  • La formulation sans latex de ces gants ne présente aucun risque d'allergies de type 1.
  • Le long bracelet remonte jusqu'à l'avant-bras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 2
Certifications / conformité (Europe) EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|EN ISO 21420:2020|ES ISO 374-5:2016|Contacto con alimentos|ISO 18889:2019
Chlorinated Non
Applications Industriel
Couleur Jaune
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 7,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.2 mm
Norme EN388 2001X
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Longueur (impériale) 12,2 in
Longueur (métrique) 310 mm