Learn More
Ansell™ Tablier lphaTec™MICROCHEM™4000 Modèle 215 avec manchettes
Code produit 15895342 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
2XL
3XL
XXXXL
Conditionnement:
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15895342 3XL 20 pièces
15855342 Standard 20 pièces
15865342 Moyen 20 pièces
15875342 Grand 20 pièces
15885342 2XL 20 pièces
15805352 XXXXL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15895342 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur GR40T0021506
En stock
MICROCHEM™ 4000 est conçu pour fournir une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et non organiques et les agents biologiques
  • Fixation Velcro au col
  • Fermeture rapide au niveau de la taille
  • Manchette double avec
  • manchette interne maillée
  • Coutures soudées et couvertes de ruban adhésif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier
Dimensions 3XL
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Vert
Jetable Usage limité
Type de bouchon Fermeture auto-agrippante, ceintures
Stérilité Non stérile
Type de manchette Double tricot intérieur
Sans latex Oui
Nbre de poches Néant
Résistance Abrasions, acides, antistatiques, agents pathogènes à diffusion hématogène, produits chimiques
Certifications/Conformité EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (3) ; EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (4) ; EN14126 : 2003, types PB(3)-B, PB (4)-B
Modèle Alphatec™ 4000, modèle 215
Type de couture Soudées et scellées