Description
- Hotte à 3 pièces
- Élastique au niveau de la capuche, des poignets de la taille et des chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu SMS |
| Couleur | Rouge |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de cagoule | Elastique, 3 panneaux |
| Type de couture | Piqué |
| Afficher plus |