Learn More
Ansell™ Combinaison AlphaTec™MICROGARD™2500 Standard Modèle 111, blanche
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Hotte à 3 pièces
- Élastique au niveau de la capuche, des poignets de la taille et des chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Boucles
- Couleur : Blanc
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopettes résistantes aux produits chimiques |
| Dimensions | XS |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Stratifié en polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Passe-doigt, Élastique |
| Type de cagoule | 3 parties |
| Type de bouchon | Fermeture éclair frontale à double sens avec rabat anti-tempête |
| Type de couture | Piqué, Ruban adhésif |
| Afficher plus |