Learn More
Ansell Gants isolants et NRL RABS AlphaTec™ - 30 mil
Code produit 31980750 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
Conditionnement:
10 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31980750 10 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31980750 Fournisseur Ansell Code fournisseur 55109100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00€
    1519.47€ / 10 paires
    Économisez 465.53€
    23% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Les gants translucides et non doublés sont fabriqués en latex et offrent une protection contre les déchirures, les abrasions, les coupures et les perforations
  • Offre une protection efficace pour les environnements physiques à usage intensif
  • Assure la défense contre les déchirures et les abrasions tout en protégeant contre coupures et perforations
  • L’épaisseur de poids fort (30 mil / 0,76 mm) augmente la durabilité, augmente la résistance chimique et physique
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Couleur Naturel
Hand Ambidextres
Latex Free Non
Matériau Latex
Type de produit Gants isolants / RABS
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 30 mil
Épaisseur (métrique) 0,76 mm
Norme EN388 2121A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES KLNOPT
Taille du port (impériale) 10 in
Taille du port (métrique) 254 mm
Longueur (impériale) 32 in
Longueur (métrique) 813 mm