Learn More
Ansell Alphatec Solvex Gants résistants aux produits chimiques 37-155
Code produit 17941102 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17941102 8 12 paires
17931102 7 12 paires
17951102 9 12 paires
17961102 10 12 paires
17971102 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17941102 Fournisseur Ansell Code fournisseur 37155080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.80€
    45.55€ / 12 paires
    Économisez 32.25€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pas de flocage intérieur et aucun risque de contamination par les peluches. Épaisseur de 15 mil pour un toucher agréable, un confort optimal et une dextérité accrue. Composition du composé nitrile. Protection chimique de type A conforme à la norme EN 374.
  • Risques réduits :AlphaTec™ Solvex™ Les gants chimiques 37-155 ne sont pas floqués, ce qui réduit le risque de contamination par les peluches.
  • Confort accru : Ces AlphaTec™ gants en nitrile de 0,38 mm (15 mil) avec paume offrant une excellente dextérité et un confort optimal
  • Protection spécialisée : Leur composition en nitrile haute performance assure également une résistance chimique de type A selon la norme EN 374
  • Durabilité améliorée : Le même composé nitrile renforce leur durabilité, avec EN et ANSI résistance à l'abrasion de niveau 4
  • Une véritable polyvalence : AlphaTec™ Solvex™ Les gants industriels 37-155 sont adaptés aux environnements humides et secs et conformes aux exigences de manipulation des aliments de la norme FDA 21 CFR 177.2600.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto con alimentos, Categoría III, Cumple con REACH
Chlorinated Oui
Applications Industriel
Couleur Vert
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0.38 mm
Norme EN388 4101X
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Tampon de sable
Doublure Non revêtus
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 330 mm