Description
Gants en nitrile à résistance chimique pour usage intensif et à longueur coude, adaptés à une large gamme d’applications.
- Composé de nitrile haute performance
- Combinaison de résistance chimique et de solidité, pour des résultats optimaux dans les environnements humides ou secs
- Protection contre les coupures, les perforations et l’abrasion par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène
- Hauts niveaux de flexibilité, de confort et de dextérité
- Conviennent aux applications de nettoyage à usage intensif
- Conformes aux exigences de transformation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600)
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III |
| Chlorinated | Oui |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 8 |
| Afficher plus |