Learn More
Ansell AlphaTec™ Sure Step Surchaussures - Modèle 403
Code produit 17161025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
46 à 48
Conditionnement:
250 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17161025 46 à 48 250 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17161025 Fournisseur Ansell Code fournisseur WHSSS0040305
En stock
AlphaTec™ Sure Step Les surchaussures sont des chaussures jetables qui offrent une adhérence optimale sous les pieds.
  • Une chaussure jetable qui offre une adhérence optimale sous le pied.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 46 à 48
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Ouverture élastique
Certifications / conformité (Europe) Équipement de protection individuelle non certifié
Résistance Résistant aux produits chimiques
Type de produit Surchaussures pour environnements contrôlés