Learn More
Alprazolam EP Impureté A, Mikromol™
Description
Alprazolam EP Impureté A
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol |
| CAS | 27537-87-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H14 Cl N3 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Alprazolam Imp. A (EP), (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol, 3-Amino-6-chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-2-methyl-4-phenylquinazoline, 3-Amino-6-chloro-3,4-dihydro-2-methyl-4-phenyl-4-quinazolinol, Alprazolam Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14ClN3O/c1-10-18-14-8-7-12(16)9-13(14)15(20,19(10)17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,20H,17H2,1H3 |
| SMILES | CC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(O)(N1N)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 3-amino-6-chloro-2-méthyl-4-phénylquinazoline-4-ol |
| Afficher plus |